1618717
USP
Spinosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Flavoayamenin
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
spinosin
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H32O15/c1-39-14-7-15-18(12(32)6-13(40-15)10-2-4-11(31)5-3-10)22(35)19(14)26-27(24(37)21(34)16(8-29)41-26)43-28-25(38)23(36)20(33)17(9-30)42-28/h2-7,16-17,20-21,23-31,33-38H,8-9H2,1H3/t16-,17-,20-,21-,23+,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
VGGSULWDCMWZPO-ODEMIOGVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Sour Jujube Seed
- Sour Jujube Seed Dry Extract
- Sour Jujube Seed Powder
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)