1605216
USP
Ropinirole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ropinirole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
QRTHVOUKWCEPKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3