1598788
USP
Ranolazine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide], N1,N4-Bis(2,6-dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ranolazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)