1578000
USP
Propylthiouracil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Propyl-2-thiouracil, 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Descrizione
enzyme inhibitor
Famiglia di API
propylthiouracil
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Propylthiouracil Compounded Oral Suspension
- Propylthiouracil Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)