1566001
USP
Prochlorperazine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Prochlorperazine dimaleate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prochlorperazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Prochlorperazine Maleate Tablets
- Prochlorperazine Oral Solution
- Prochlorperazine Suppositories
- Prochlorperazine Edisylate Injection
- Prochlorperazine
- Prochlorperazine Edisylate
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)