1538505
USP
Pilocarpine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
cis-3-Ethyl-4-(1-methyl-5-imidazolylmethyl)dihydro-2(3H)-furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
QCHFTSOMWOSFHM-WPRPVWTQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)