1492233
USP
Palonosetron Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3aS)-2,4,5,6-Tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
palonosetron
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3