1348000
USP
Isocarboxazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isocarboxazid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
XKFPYPQQHFEXRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3