1269469
USP
Fenoldopam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride, N-Methylfenoldopam hydrochloride
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fenoldopam
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)