Key Documents
1238556
USP
3-D-Asp Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
eptifibatide
Produttore/marchio commerciale
USP 1238556
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
This product is part of the USP Biologics program.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3