1225496
USP
Doxazosin Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-6,7-dimethoxy-1H-quinazolin-2-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
doxazosin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[nH]1c2c(c(n[c]1=O)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C10H11N3O3.ClH/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)12-10(14)13-9(5)11;/h3-4H,1-2H3,(H3,11,12,13,14);1H
DRRJLUGFNPKNAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)