1171207
USP
23-EPI-26-Deoxyactein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3β,12β,16β,23S,24R,25R)-12-(Acetyloxy)-16,23:23,26:24,25-triepoxy-9,19-cyclolanostan-3-yl-β-D-xylopyranoside, 27-Deoxyacetein, 27-Deoxyacetylacetol-O-β-D-xylopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
actein
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]4([C@]5([C@H]([C@]6([C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@]9(O[C@H]98)C)C[C@H]7C)C6)([C@@H](C5)OC(=O)C)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI
1S/C37H56O10/c1-18-12-37(30-33(6,47-30)17-43-37)46-21-13-32(5)23-9-8-22-31(3,4)24(45-29-28(41)27(40)20(39)15-42-29)10-11-35(22)16-36(23,35)14-25(44-19(2)38)34(32,7)26(18)21/h18,20-30,39-41H,8-17H2,1-7H3/t18-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,30-,32+,33-,34-,35-,36+,37+/m1/s1
GCMGJWLOGKSUGX-RBKCHLQLSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Black Cohosh
- Powdered Black Cohosh Extract
- Black Cohosh Fluidextract
- Powdered Black Cohosh
- Black Cohosh Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)