1163184
USP
Dantrolene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-(4-Nitrophenyl)furfural, 5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dantrolene
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
RTSOJVJDKNKNFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)