1154503
USP
Cyclobenzaprine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,e]cycloheptatriene hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
cyclobenzaprine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Amitriptyline Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)