1130527
USP
Chlorzoxazone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Amino-4-chlorophenol, 5-Chloro-2-hydroxyaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorzoxazone
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
136-141 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SWFNPENEBHAHEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3