1012688
USP
Alcohol Determination-Alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Aztreonam
- Phenytoin Sodium Injection
- Dexamethasone Sodium Phosphate
- Dyphylline and Guaifenesin Oral Solution
- Theophylline Oral Solution
- Choline C 11 Injection
- Fludeoxyglucose F 18 Injection
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)