Documenti fondamentali
1000818
USP
Abiraterone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3β-yl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H33NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
abiraterone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP17A1(1586)
Descrizione generale
Abiraterone acetate is a pro-drug of abiraterone and a potent inhibitor of the enzyme CYP17, required for androgen biosynthesis in the adrenal glands, testes and prostate tissue.
Applicazioni
Abiraterone acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Abiraterone Acetate Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Phase II multicenter study of abiraterone acetate plus prednisone therapy in patients with docetaxel-treated castration-resistant prostate cancer
Danila.CD, et al.
Journal of Clinical Oncology, 28(9), 1496-1501 (2010)
Ryan.JC, et al.
Journal of Clinical Oncology, 28(9), 1481-1488 (2010)
Phase II study of abiraterone acetate in chemotherapy-naive metastatic castration-resistant prostate cancer displaying bone flare discordant with serologic response
Ryan.JC, et al.
Clinical Cancer Research, 14(7), 4854-4861 (2011)