Z777310
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
Sinonimo/i:
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Zenix®-C SEC-150 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
Zenix®
PM
500-150,000
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Sepax 233150-4615
Parametri
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
150 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Zenix User Manual
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)