Documenti fondamentali
SU860184
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
clear polypropylene, volume 0.7 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
clear polypropylene
Caratteristiche
large opening (6.0 mm)
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (SU860184)
Disponibilità
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.7 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)