Key Documents
SU860143
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
PTFE/silicone (with slit)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone (with slit)
blue polypropylene (6.0 mm hole)
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diam. setto × spessore
9 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Descrizione generale
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)