Documenti fondamentali
SU860136
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
red PTFE/tan silicone
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diam. × spessore
8 mm × 1.5 mm
Compatibilità
for use with thread 8-425 screw caps
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)