Key Documents
SU860098
Supelco
Flaconcino con spazio di testa, tappo a vite, fondo arrotondato (solo flaconcino)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
amber glass vial
round bottom
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
22.5 mm × 75.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 18
Compatibilità
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Descrizione generale
Questi flaconcini richiedono un tappo speciale con filettatura da 18 mm. I tappi filettati 18-400 standard non sono adatti a questo flaconcino. I codici prodotto dei tappi disponibili per questi flaconcini sono i seguenti: SU860101(con PTFE/silicone, spessore di 1,3 mm), SU860102 (con PTFE/butile, spessore di 1,6 mm) e SU860103 (con PTFE/silicone, spessore di 1,5 mm). Questi tappi sono prodotti in acciaio inossidabile e sono magnetici.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.