SAAR7221060
Xylene
uniLAB™
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Peso molecolare:
106.17
Codice UNSPSC:
12191502
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
uniLAB™
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR7221060LC)
pkg of 25 L (SAAR7221060ME)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)