Key Documents
SAAR4971000
Fenolo
univAR
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero MDL:
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
univAR
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4971000EM)
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)