Key Documents
SAAR3067500
8-Hydroxyquinoline
univAR
Sinonimo/i:
Oxine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Beilstein:
114512
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3067500EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)