Documenti fondamentali
SAAR2233520
Ethyl alcohol, Pure
absolute, uniLAB
Sinonimo/i:
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
Nome Commerciale
uniLAB
Grado
absolute
Confezionamento
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233520LP)
dilution
(for laboratory use only)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)