PHR9105
(2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-phenylacetic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Ampicillin impurity K (PhEur), (R)-2-Phenyl-2-pivalamidoacetic acid
About This Item
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Descrizione
API family: ampicillin
Famiglia di API
ampicillin
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC([C@H](NC(C(C)(C)C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
UYMYKMRRCXEIRJ-SNVBAGLBSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)