PHR9051
DL-Kynurenine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(2RS)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, 2-Amino-3-(2-aminobenzoyl)propionic acid, 2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
kynurenic acid
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
~235 °C (dec.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
YGPSJZOEDVAXAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Altre note
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)