PHR9035
4-Isopropylphenol
reference material
Sinonimo/i:
4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol impurity H, p-Cumenol
About This Item
Grado
reference material
Densità del vapore
>1 (vs air)
Famiglia di API
propofol
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
212-213 °C (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9035-50MG | 4061841408109 |