Documenti fondamentali
PHL85734
4′-Desulfocarboxyatractylic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2β,15α)-15-Hydroxy-2-[[2-O-(3-methyl-1-oxobutyl)-3-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]kaur-16-ene-18,19-dioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H46O15S
Numero CAS:
Peso molecolare:
690.75
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥80.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)O[C@H]2C[C@]3([C@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@@H]3C(C2)(C(=O)O)C(=O)O)C)OC(=O)CC(C)C)O
InChI
1S/C31H46O15S/c1-14(2)9-21(33)45-24-23(46-47(40,41)42)22(34)18(13-32)44-26(24)43-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(35)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(36)37)28(38)39/h14,16-20,22-26,32,34-35H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41,42)/t16-,17+,18-,19+,20
YGOAVAYXZNQEGO-LNQSNDDKSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)