Documenti fondamentali
PHL85721
Avenanthramide D
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-p-Coumaroylanthranilic acid, Avenanthramide 1p, Dianthramide P
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.28
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C16H13NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-10,18H,(H,17,19)(H,20,21)/b10-7+
INBHLTYBRKASIZ-JXMROGBWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)