Documenti fondamentali
PHL83917
Tinnevellin glucoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H24O9/c1-8-4-10-5-11(6-12(27-3)15(10)17(24)14(8)9(2)22)28-20-19(26)18(25)16(23)13(7-21)29-20/h4-6,13,16,18-21,23-26H,7H2,1-3H3/t13-,16-,18+,19-,20-/m1/s1
FEZDDTIDMGTSLT-CZNQJBLBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)