Documenti fondamentali
PHL83240
3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
9,11-Dehydro β-boswellic acid acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H48O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.72
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)