Documenti fondamentali
PHL82591
3,3′-Di-O-methylellagic acid 4′-xylopyranoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′-Di-O-methyl ellagic acid 4′-O-β-D-xylopyranoside, 2-Hydroxy-3,8-dimethoxy-7-(β-D-xylopyranosyloxy)-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 3,3′-Di-O-methyl-4-O-((β-D-xylopyranosyl)ellagic acid, 3-O-Methylducheside A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.36
Beilstein:
1612181
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(OC)c(O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc5C(=O)Oc1c2-c35
InChI
1S/C21H18O12/c1-28-15-8(22)3-6-11-12-7(20(27)32-17(11)15)4-10(16(29-2)18(12)33-19(6)26)31-21-14(25)13(24)9(23)5-30-21/h3-4,9,13-14,21-25H,5H2,1-2H3/t9-,13+,14-,21+/m1/s1
UDWUZPSSUIWBKB-LAPUEANGSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)