PHL82480
Atractylenolide II
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Asterolide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]2C[C@@]3([C@@H](CC2=C(C1=O)C)C(=C)CCC3)C
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h12-13H,1,4-8H2,2-3H3/t12-,13-,15+/m0/s1
OQYBLUDOOFOBPO-KCQAQPDRSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)