Documenti fondamentali
PHL80653
Lavandulyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Lavandulol acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C(CC=C(C)C)COC(C)=O)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3
HYNGAVZPWWXQIU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)