Documenti fondamentali
PHL80241
Carvacrol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
1860514
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
236-237 °C (lit.)
Punto di fusione
3-4 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)