Documenti fondamentali
G006071
GC Analysis of Willamette Peppermint Essential Oil on SLB®-IL60
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 mm (29505-U)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Willamette Peppermint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
applicazioni
flavors and fragrances
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)