Documenti fondamentali
G006065
GC Analysis of Lemon Essential Oil on SLB®-IL59
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-IL59, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28891-U)
oven: 50 °C, 5 °C/min to 300 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 305 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: lemon essential oil diluted 1:10 in hexane
applicazioni
flavors and fragrances
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)