Key Documents
G005961
HPLC Separation of an Oligonucleotide and Impurities on Proteomix® SAX-NP5 versus Porous SAX
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 0.025 M Tris buffer pH9; (B) A + 1.0 M LiCi
gradient: 30 to 75% B in 45 min
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 260 nm
injection: 50 μL
sample: 50-mer Oligo
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
life science and biopharma
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)