Documenti fondamentali
G005959
HPLC Analysis of Glycan and Isomers on Proteomix® SAX-NP5, High Resolution Separation
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 2.5% (v/v) acetic acid, 0.5% TEA in water; 0.5% acetic acid in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 60 min
flow rate: 0.3 mL/min
detector: Fluorescence, Ex/Em=360/425 nm
sample: 2-AA (anthranilic acid) labeled N-linked oligosaccharide profiling of an IgG1 sample
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)