G005743
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53591-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2393 psi (165 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL of each in 90: 10, water: methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)