Key Documents
G005664
LC/MS Analysis of Amino Acids on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 13 mM ammonium acetate in 10:90 (v/v) water: acetonitrile; [B] 13 mM ammonium acetate in water
gradient: held at 0% B for 1 min; 0 to 90% B in 19 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L in Mobile Phase A
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Tryptamine
    Tyramine
    Tryptophan
    α-Methyl-DL-methionine
    β-Alanine
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)