G005608
LC-MS Analysis of Explosives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: MS: APCI(-)
injection: 5 μL
sample: 100 ng/mL in 50:50, methanol:water
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)