G005601
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express ES-Cyano, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53491-U)
mobile phase: [A] water with 0.05% phosphoric acid; [B] acetonitrile with 0.05% phophoric acid; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 3270 psi (225 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)