Documenti fondamentali
G005522
HPLC Analysis of Oxprenolol Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] diethylamine; (80:20:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: oxprenolol, 1 g/L in 50:50 heptane:isopropanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Oxprenolol enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
Altre note
Oxprenolol is a nonselective beta-blocker and is used to treat angina and hypertension.
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)