G005514
HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Analita
Colonna analitica
Componente della fase mobile
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)