G005482
LC/MS Analysis of Lactic Acid Enantiomers in Urine on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 33.3 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 4 °C
detector: (-)ESI
injection: 20 μL
sample: Urine extracts in 5% (v/v) acetic acid, 10% (v/v) H2O and 85% (v/v) acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Analita
Colonna analitica
Componente della fase mobile
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)