Documenti fondamentali
G005409
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5, Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)