Documenti fondamentali
G005394
HPLC Analysis of Furocoumarins on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2843 psi (196 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 25 μg/mL in water:methanol (90:10)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)